Tisk…
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G
APOSOR0566-1GEA 3310 CZK
APOSOR0566-1G
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Bod varu: 141…143 °C (1 mm Hg)
Bod tání: 35…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092920
CAS číslo: 63649-64-9