Tisk…
Indane-2-isothiocyanate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0546-1G OR0546-250MG OR0546-500MG
APOSOR0546-1GEA 29630 CZK
APOSOR0546-1G APOSOR0546-250MG APOSOR0546-500MG
Indane-2-isothiocyanate
Indane-2-isothiocyanate
Vzorec: C₁₀H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313225
CAS číslo: 306935-87-5