2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, DMIP
OR0518T-100MG
OR0518T-10MG
OR0518T-5MG
APOSOR0518T-100MGEA
60170
CZK
APOSOR0518T-100MG
APOSOR0518T-10MG
APOSOR0518T-5MG
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
2-Amino-1,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
A mutagenic cogener of PHIP.
Vzorec:
C₈H₁₀N₄ MW: 162,192 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00269879 CAS číslo: 132898-04-5 |