Tisk…
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-2-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]acetamide, 5-(2-Amino-1-chloro-2-oxoethyl)-1,3-benzodioxole
OR0488-1G OR0488-5G
APOSOR0488-1GEA 3480 CZK
APOSOR0488-1G APOSOR0488-5G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,618 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445595
CAS číslo: 873380-46-2