Tisk…
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0486-1G OR0486-5G
APOSOR0486-1GEA 2700 CZK
APOSOR0486-1G APOSOR0486-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol 95%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-5-aminopentan-1-ol
Vzorec: C₂₀H₂₃NO₃
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00377789
CAS číslo: 209115-33-3