Tisk…

[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 3580 CZK
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₀OS
Bod varu: 311,5 °C
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203037
CAS číslo: 81443-44-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR