Tisk…
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 3-(chlorosulphonyl)pyridine-4-carboxylate
OR0448-250MG OR0448-50MG
APOSOR0448-250MGEA 2980 CZK
APOSOR0448-250MG APOSOR0448-50MG
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate 95%
Ethyl 3-(chlorosulphonyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₈ClNO₄S
MW: 249.671 g/mol
Bod varu: 72…78 °C (0.1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313855
CAS číslo: 306936-12-9
UN: 3265
ADR: 8 III