Tisk…
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0431-1G OR0431-250MG
APOSOR0431-1GEA 6950 CZK
APOSOR0431-1G APOSOR0431-250MG
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
2-[(3,4-Dichlorophenoxy)methyl]oxirane
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
Bod varu: 170 °C (8 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831502
CAS číslo: 21320-30-9