Tisk…
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-2,5-dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole, 4-[(3-Carboxy-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)methyl]pyridine
OR0416-250MG
APOSOR0416-250MGEA 662 CZK
APOSOR0416-250MG
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethyl-1-[(pyridin-4-yl)methyl]-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂O₂
MW: 230,262 g/mol
Bod tání: 171…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567218
CAS číslo: 306936-15-2