3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-4-(1H-pyrazol-3-yl)benzene
OR0366-1G
OR0366-250MG
APOSOR0366-1GEA
2480
CZK
APOSOR0366-1G
APOSOR0366-250MG
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec:
C₉H₆Cl₂N₂ MW: 213,063 g/mol Bod tání: 128…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01313364 CAS číslo: 154257-67-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |