1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR0331-1G
OR0331-250MG
OR0331-5G
APOSOR0331-1GEA
1700
CZK
APOSOR0331-1G
APOSOR0331-250MG
APOSOR0331-5G
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O₂ Bod tání: 218…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022404 CAS číslo: 702-62-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...