Tisk…
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Cyclopentyloxy)-4-formylanisole
OR0323-50MG OR0323-100MG
APOSOR0323-50MGEA 622 CZK
APOSOR0323-50MG APOSOR0323-100MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₆O₃
MW: 220,264 g/mol
Bod varu: 124…126 °C (0,05 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673136
CAS číslo: 67387-76-2