Tisk…
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 2070 CZK
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃OS
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312949
CAS číslo: 290313-19-8