Tisk…
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-yl)benzene
OR0294-1G OR0294-250MG
APOSOR0294-1GEA 8700 CZK
APOSOR0294-1G APOSOR0294-250MG
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
6-Chloro-3-phenyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Vzorec: C₁₁H₇ClN₄
MW: 230,653 g/mol
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277891
CAS číslo: 7190-80-9