Tisk…
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0275-1G OR0275-250MG
APOSOR0275-1GEA 2780 CZK
APOSOR0275-1G APOSOR0275-250MG
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Benzo[b]furan-2-carbohydrazide
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00456546
CAS číslo: 42974-19-6