Tisk…
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0245-250MG OR0245-500MG
APOSOR0245-250MGEA 622 CZK
APOSOR0245-250MG APOSOR0245-500MG
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride 97%
N-Benzyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide dihydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₉N₃O·2ClH
Bod tání: 218…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115628
CAS číslo: 827614-58-4