Tisk…
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Cyanobenzyl)piperazine
OR0230-5G OR0230-1G
APOSOR0230-5GEA 9530 CZK
APOSOR0230-5G APOSOR0230-1G
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
4-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972584
CAS číslo: 89292-70-6