Tisk…
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0228-1G OR0228-250MG
APOSOR0228-1GEA 3380 CZK
APOSOR0228-1G APOSOR0228-250MG
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972582
CAS číslo: 174609-74-6