Tisk…
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)piperazine
OR0215-10G OR0215-1G OR0215-5G
APOSOR0215-10GEA 6950 CZK
APOSOR0215-10G APOSOR0215-1G APOSOR0215-5G
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
2-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,241 g/mol
Bod tání: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095640
CAS číslo: 446831-27-2