Tisk…
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(1H-Pyrazol-4-yl)bromobenzene
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 6750 CZK
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245520
CAS číslo: 916792-28-4