Tisk…
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR0202-1G OR0202-5G OR0202-25G
APOSOR0202-1GEA 5920 CZK
APOSOR0202-1G APOSOR0202-5G APOSOR0202-25G
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride 95+%
3-Methoxybenzylhydrazine dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245507
CAS číslo: 849021-11-0