Tisk…
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Carboxy-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
OR01957-1G OR01957-250MG
APOSOR01957-1GEA 4470 CZK
APOSOR01957-1G APOSOR01957-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,591 g/mol
Bod tání: 198,5…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09836169
CAS číslo: 1000017-94-6