1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(2,4-Dichlorophenyl)imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
OR0193-100G
OR0193-25G
OR0193-5G
APOSOR0193-100GEA
10650
CZK
APOSOR0193-100G
APOSOR0193-25G
APOSOR0193-5G
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Vzorec:
C₈H₉Cl₂N₅·ClH MW: 282,558 g/mol Bod tání: 259,5…263.5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00203356 CAS číslo: 6634-65-7 |