Tisk…
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 37690 CZK
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,026 g/mol
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00728602
CAS číslo: 147249-41-0