Tisk…
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01910-1G OR01910-5G
APOSOR01910-1GEA 3230 CZK
APOSOR01910-1G APOSOR01910-5G
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine 95%
2-Chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₇ClN₄
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01764685
CAS číslo: 63211-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III