Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR018945-1G OR018945-250MG
APOSOR018945-1GEA 4140 CZK
APOSOR018945-1G APOSOR018945-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₂S₂
Bod tání: 241…243 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00112478
CAS číslo: 116525-66-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III