6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR018290-1G
OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA
8270
CZK
APOSOR018290-1G
APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Vzorec:
C₁₁H₁₂ClN₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01571353 CAS číslo: 153025-29-7 |