Tisk…
Ethyl hept-6-enoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR01811-1G OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA 2570 CZK
APOSOR01811-1G APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671845
CAS číslo: 25118-23-4