Tisk…
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01789-1G OR01789-250MG
APOSOR01789-1GEA 13030 CZK
APOSOR01789-1G APOSOR01789-250MG
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
6-Chloro-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₁₂H₈ClN₃
Bod tání: 195…200 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407868
CAS číslo: 1844-53-7