Tisk…
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 11180 CZK
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₁₂H₈BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832525
CAS číslo: 802580-12-7