Tisk…
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01771-50MG OR01771-250MG
APOSOR01771-50MGEA 622 CZK
APOSOR01771-50MG APOSOR01771-250MG
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Naphth-2-yl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₂₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245487
CAS číslo: 144252-16-4