2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
7-Carboxy-2-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-3H-benzimidazole-4-carboxylic acid
OR01760-500MG
OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA
7670
CZK
APOSOR01760-500MG
APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀N₂O₂ MW: 238,241 g/mol Bod tání: 297…300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245480 CAS číslo: 66630-72-6 |