Tisk…
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Butoxy-3-oxocyclohex-2-ene
OR0176-10G OR0176-1G OR0176-5G
APOSOR0176-10GEA 11250 CZK
APOSOR0176-10G APOSOR0176-1G APOSOR0176-5G
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
3-Butoxycyclohex-2-en-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₆O₂
Bod varu: 254 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190682
CAS číslo: 16493-04-2