Tisk…
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
OR01749-1G OR01749-5G
APOSOR01749-1GEA 2820 CZK
APOSOR01749-1G APOSOR01749-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
MW: 187,241 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00661746
CAS číslo: 52708-32-4