Tisk…
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 1040 CZK
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Vzorec: C₁₅H₁₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245472
CAS číslo: 904817-27-2