6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Carboxy-2-(3-phenylpiperazin-1-yl)pyridine, 6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
OR01726-100MG
OR01726-50MG
APOSOR01726-100MGEA
4140
CZK
APOSOR01726-100MG
APOSOR01726-50MG
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
6-(3-Phenylpiperazin-1-yl)nicotinic acid
Vzorec:
C₁₆H₁₇N₃O₂ MW: 283,325 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245561 CAS číslo: 904816-46-2 |