Tisk…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Cyano-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 2400 CZK
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₇N₃
MW: 121,14 g/mol
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833260
CAS číslo: 306936-77-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III