2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine
OR01712-1G
OR01712-250MG
APOSOR01712-1GEA
9560
CZK
APOSOR01712-1G
APOSOR01712-250MG
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂ MW: 148.205 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245443 CAS číslo: 6516-89-8 |