Tisk…
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR01705-1G OR01705-5G
APOSOR01705-1GEA 0 CZK
APOSOR01705-1G APOSOR01705-5G
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245541
CAS číslo: 144072-30-0