Tisk…
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR01694-5G OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA 23410 CZK
APOSOR01694-5G APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00454976
CAS číslo: 6318-72-5