Tisk…
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Diphenylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR01672-100MG OR01672-250MG OR01672-50MG
APOSOR01672-100MGEA 4960 CZK
APOSOR01672-100MG APOSOR01672-250MG APOSOR01672-50MG
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₂
MW: 338.443 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660371
CAS číslo: 886780-65-0