5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G
OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA
1290
CZK
APOSOR01670-1G
APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₁₂O₂S MW: 184.255 g/mol Bod tání: 125…127 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01566583 CAS číslo: 29212-25-7 UN: 1759 ADR: 8 III |