Tisk…
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-25GEA 8170 CZK
APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01691686
CAS číslo: 4754-27-2