Tisk…
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(tert-Butyl)-3-hydrazinobenzene
OR016187-1G OR016187-250MG OR016187-5G
APOSOR016187-1GEA 6220 CZK
APOSOR016187-1G APOSOR016187-250MG APOSOR016187-5G
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, technická kvalita
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂·ClH
MW: 200,708 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00833404
CAS číslo: 306937-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III