Tisk…
2,3-Diphenylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 6450 CZK
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂
MW: 238,328 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06245414
CAS číslo: 143699-24-5