Tisk…
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 8270 CZK
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Bod tání: 120…124 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765419
CAS číslo: 6655-74-9