Tisk…
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 622 CZK
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N
Bod varu: 250…253 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008833
CAS číslo: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6