Tisk…
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 17590 CZK
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Vzorec: C₄H₇ClO₃S
Bod tání: 163…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005486
CAS číslo: 49592-61-2