Tisk…
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1H-Indol-2-yl)pyridine
OR01566-250MG OR01566-1G
APOSOR01566-250MGEA 5590 CZK
APOSOR01566-250MG APOSOR01566-1G
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,232 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04966830
CAS číslo: 21182-07-0