2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine hydrochloride, 1,4-Benzodioxane-2-carboxamidine hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-1,4-benzodioxane hydrochloride
OR01542-1G
OR01542-5G
APOSOR01542-1GEA
4140
CZK
APOSOR01542-1G
APOSOR01542-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O₂·ClH MW: 214,649 g/mol Bod tání: 180…185 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00831017 CAS číslo: 85084-36-2 |